Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxan-5-ona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15479129 250 mg 250 miligramos
11486890 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15479129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20177.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one is used in the preparation of 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol by reducing with lithium aluminum hydride. It is also used in the annulation of bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona se utiliza en la preparación de 2,2-dimetil-[1,3]dioxan-5-ol mediante la reducción con hidruro de aluminio de litio. También se usa en la anulación de bete-(hetero)aril-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al aire, la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74181-34-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00671514
Clave InChI ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
PubChem CID 2733141
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona
SMILES CC1(OCC(=O)CO1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Punto de ebullición 40°C to 46°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 250 mg
Beilstein 3061933
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico