Learn More
2,2-Dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,2-dimetoxipropano actúa como agente deshidratador. También funciona como intermedio en la síntesis de vitamina E, vitamina A y varios carotenoides como la astaxantina. Se utiliza como reactivo en la preparación de 1,2-dioles, acetónidos, derivados isopropilidenos de azúcares, nucleósidos, ésteres metílicos de aminoácidos y éteres de enol.
Solubilidad
Soluble en benceno, tetracloruro de carbono, éter etílico y n-butano, y metanol. Moderadamente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethoxypropane |
| Punto de fusión | -47°C |
| Densidad | 0.848 |
| Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
| Temperatura de inflamación | −11°C (12°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Olor | Sweet |
| Índice de refracción | 1.378 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Número UN | UN3271 |
| Mostrar más |