Learn More
2,2-Dibromopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-102597 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10773571 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10275950
Marca: Thermo Scientific Acros 186060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-16-1 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-16-1
Fórmula molecular C3H6Br2
Peso molecular (g/mol) 201.89
Número MDL MFCD00000119
Clave InChI ARITXYXYCOZKMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 2,2-dibromo, 2,2-dibromopropane, dibromo propane, 2-dibrompropan, acmc-1aolk, ksc272i9f, inchi=1/c3h6br2/c1-3 2,4 5/h1-2h
PubChem CID 11658
Nombre IUPAC 2,2-dibromopropano
SMILES CC(C)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dibromopropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7800g/mL
Punto de ebullición 114°C (740.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CBr2CH3
Índice de refracción 1.4950 to 1.499
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 111
Gravedad específica 1.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dibromopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.