missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Di-n-butil-1,3-propanodiol, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7046665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11368356 5 g 5 g
11378356 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11368356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15619.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 2,2-Di-n-butil-1,3-propanodiol se utiliza como productos intermedios farmacéuticos.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 24765-57-9
Fórmula molecular C11H24O2
Peso molecular (g/mol) 188.311
Número MDL MFCD01863725
Clave InChI OJMJOSRCBAXSAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-di-n-butyl-1,3-propanediol, 2,2-dibutyl-1,3-propanediol, 5,5-nonanedimethanol, 2,2,-dibutylpropane-1,3-diol, 2,2-dibutyl-propane-1,3-diol, 2,2-di-n-butyl-1,3-propandiol
PubChem CID 4080430
Nombre IUPAC 2,2-dibutilpropan-1,3-diol
SMILES CCCCC(CCCC)(CO)CO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,2-Di-n-butyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 125°C to 130°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1699746
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.31
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.