Learn More
Clorhidrato de 2-(2-clorofenoxi)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696058
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 10455332
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB05621DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 58403-03-5
Fórmula molecular C8H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 221.08
Número MDL MFCD00173805
Clave InChI WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC Cloruro de etanimidamida de hidrógeno 2-(2-clorofenoxi)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.09
Porcentaje de pureza 97%