Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(hidroximetil)-2,2',2″-nitrilotrietanol, 99,+ %, para bioquímica
Código de producto. p-3735444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
Código de producto. 10797582
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.24
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Absorbancia (0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm
% mín. CAS 99
% máx. CAS 100
Punto de fusión 103.0°C to 104.0°C
Color Amarillo a naranja
pH 8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1