Learn More
Ácido 2,2'-bipiridina-4,4'-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11405177 5 g 5 g
11495167 1 g 1 g
11415177 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11405177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22594.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,2′-bipiridina-4,4′-dicarboxílico se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6813-38-3
Fórmula molecular C12H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 242.19
Número MDL MFCD00015430
Clave InChI FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 688094
Nombre IUPAC ácido 2-(4-carboxipiridin-2-il)piridina-4-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Punto de fusión >310°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.21
Porcentaje de pureza 98%