Learn More
2,2'-Bifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-66905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656162 100 g Frasco de plástico 100 g
10193340 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1806-29-7
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00002210
Clave InChI IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxifenil)fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2′-Biphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108°C to 111°C
Color Beige a beige-gris
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 315°C
Temperatura de inflamación 154°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4C6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 989
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Biphenol
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.