Learn More
Clorhidrato de 2-(2,6-diclorofenil)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.53 |
| Porcentaje de pureza | 97% |