Learn More
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinoxi, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-198840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368240 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562221 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10368240
Marca: Thermo Scientific Acros 200380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-83-2
Fórmula molecular C9H18NO
Peso molecular (g/mol) 156.25
Número MDL MFCD00009599
Clave InChI QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TEMPO
Nombre IUPAC (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)oxidanilo
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Amarillo a verde
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 16,324; 17,332
Índice Merck 15, 9283
Información de solubilidad Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.