Learn More
2,2,4-trimetilpentano, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10264210 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264210 5 L Lata de aluminio 5 LT
10589580 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10264210 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3606/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C8H18, número CAS 540-84-1, 2, 2, 4-trimetilpentano, 2,4,4-trimetilpentano, ch3 2chch2c ch3 3, i-octano, isobutiltrimetano, isobutiltrimetilmetano, isooctano, iso-octano, pentano, 2,2,4-trimetilo, unii-qab8f5669o, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:62805, incoloro, 114,23 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL 8943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Punto de fusión -107°C
Color Incolora
Punto de ebullición 98°C
Cantidad 5 L
Envase Lata de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 51mbar at 20°C
Viscosidad 0.51 mPaS at 22°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23g/mol