Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Código de producto. p-7120044 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15625810 1 L Glass bottle 1 litro
15618430 4 L Glass bottle 4 litros
15635810 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
3 options
Código de producto. 15625810
Marca: Honeywell Research Chemicals 5382211L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mixture of isomers, 99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25265-77-4
Fórmula molecular C12H24O3
Peso molecular (g/mol) 216.321
Clave InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2,2,4-trimetilpentil) 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.95g/mL at 25°C
Punto de ebullición 255°C
Punto de ignición 388°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.32g/mol
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%