Learn More
2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11403943 100 g 100 g
11493933 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11403943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10237.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2′,4,4′-tetrahidroxibenzofenona se utiliza como materia prima de los absorbedores ultravioletas en cosméticos, plásticos, resinas y caucho. Se utiliza como productos intermedios farmacéuticos y materiales sensibles a la luz. También se utiliza como adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-55-5
Fórmula molecular C13H10O5
Peso molecular (g/mol) 246.218
Número MDL MFCD00002278
Clave InChI WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
PubChem CID 8571
Nombre IUPAC bis(2,4-dihidroxifenil)metanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Punto de fusión 198°C to 203°C
Densidad 1.216
Cantidad 100 g
Beilstein 1914746
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.22
Porcentaje de pureza ≥98%