Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448613 10 g 10 g
11444130 25 g 25 g
11458613 50 g 50 g
11468613 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10414.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como disolvente halogenado en la cromatografía de líquidos por electropulverización.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-01-9
Fórmula molecular C4H3F7O
Peso molecular (g/mol) 200.06
Número MDL MFCD00004674
Clave InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densidad 1.596
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2OH
Índice de refracción 1.3
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Beilstein 1761907
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.06
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol