Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10790581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10043650 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10790581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303790050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-05-9
Fórmula molecular C3H3F5O
Peso molecular (g/mol) 150.05
Número MDL MFCD00004673
Clave InChI PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 81.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CH2OH
Índice de refracción 1.2880 to 1.2950
Cantidad 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos