Learn More
Clorhidrato de 2,2,2-trimetilacetamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493304 1 g 1 g
11403314 5 g 5 g
11413314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10613.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 18202-73-8 | C5H13ClN2 | 136.623 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18202-73-8
Fórmula molecular C5H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 136.623
Número MDL MFCD00051988
Clave InChI ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trimethylacetamidine hydrochloride
Punto de fusión 188°C to 193°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3618865
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.63
Porcentaje de pureza 98%