Learn More
Éter metil 2,2,2-trifluoroetílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11314815 25 g 25 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11314815
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17887.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 460-43-5 | C3H5F3O | 114.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460-43-5
Fórmula molecular C3H5F3O
Peso molecular (g/mol) 114.07
Número MDL MFCD00236114
Clave InChI OHLVGBXMHDWRRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, cf3ch2och3, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy, acmc-1csff, trifluoroethyl methyl ether, 2,2,2-trifluoroethyl methyl ethe, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy-ethane, #, ethane,1,1,1-trifluoro-2-methoxy, 1,1,1-tris fluoranyl-2-methoxy-ethane
PubChem CID 136304
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-metoxietano
SMILES COCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Densidad 1.156
Punto de ebullición 30°C
Temperatura de inflamación −8°C (−18°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH3OCH2CF3
Índice de refracción 1.2942
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1734776
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.07
Porcentaje de pureza ≥99%