Learn More
Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10708542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10708542 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10773531 1 g Frasco de vidrio 1 g
10331234 10 g Frasco de vidrio 10 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10708542
Marca: Thermo Scientific Acros 305350025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1648-99-3
Fórmula molecular C2H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 182.55
Número MDL MFCD00007458
Clave InChI CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
PubChem CID 74242
Nombre IUPAC cloruro de 2,2,2-trifluoroetansulfonilo
SMILES C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 64°C to 67°C (45.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.3870 to 1.389
Cantidad 2.5 g
Gravedad específica 1.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido