Learn More
2(1H)-Quinolinona-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15416327 250 mg 250 miligramos
15496317 1 g 1 g
15406327 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15416327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33508.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 91301-03-0 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91301-03-0
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00563443
Clave InChI VWHKEYXRRNSJTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formyl-2quinolone, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxaldehyde, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbaldehyde, 2-hydroxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde, 2-oxohydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formylcarbostyril
PubChem CID 589334
Nombre IUPAC 2-oxo-1H-quinolina-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde
Punto de fusión >250°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido