Learn More
Ácido 2-(1H-bencimidazol-1-il)acético, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10061834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061834 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285854 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012464 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01258DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40332-16-9
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Clave InChI AFHSZBKDUTWXDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazol-1-ylacetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, benzoimidazol-1-ylacetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 1,3-benzodiazol-1-ylacetic acid, 2-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 805645
Nombre IUPAC ácido 2-1(benzimidazol- -il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Benzimidazol-1-yl)acetic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 90%