Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction