Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 2 en 1 para muestreadores automáticos Varian, 8 mm
Código de producto. p-7238557 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot unitSize
10475792 No paquete de 100
12990871 Sí paquete de 100
2 options
Código de producto. 10475792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,9 mL
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.