Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 2 en 1 para muestreadores automáticos Varian, 8 mm
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,9 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Mostrar más |