Learn More
2-(1-Piperazinil)nicotinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499720 250 mg 250 miligramos
11409730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50967.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 87394-64-7 | C10H14N4O | 206.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87394-64-7
Fórmula molecular C10H14N4O
Peso molecular (g/mol) 206.25
Número MDL MFCD08061093
Clave InChI RYNARQDUUQTTFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperazin-1-yl nicotinamide, 2-piperazin-1-ylnicotinamide, 2-1-piperazinyl nicotinamide, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide, 2-piperazin-1-yl-nicotinamide, chembl47688, 2-piperazin-1-ylnicotinamide dihydrochloride, acmc-1bjdr, 2-1-piperazino nicotinamide, 1-3-carbamoyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 16785637
Nombre IUPAC 2-piperazina-1-ilpiridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)nicotinamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.25
Porcentaje de pureza 95%