Learn More
Clorhidrato de 2-(1-naftilmetil)-2-imidazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451177 25 g 25 g
11461177 100 g 100 g
11471177 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24161.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 550-99-2 | C14H15ClN2 | 246.738 g/mol
Naphazoline hydrochloride produces ionotropic effects via α-adrenoceptor stimulation. It is an activator of AR and Nischarin. It is used as a nasal decongestant and ocular vasoconstrictor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de nafazolina produce efectos ionotrópicos a través de la estimulación α-adrenoceptora. Es un activador de AR y niscarina. Se utiliza como descongestionante nasal y vasoconstrictor ocular.
Solubilidad
Soluble en agua 170 g/l, alcohol, DMSO, etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 550-99-2
Fórmula molecular C14H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 246.738
Número MDL MFCD00012554
Clave InChI DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Punto de fusión 257°C to 261°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3716843
Índice Merck 14,6368
Información de solubilidad Soluble in water 170g/L,alcohol,DMSO,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.74
Porcentaje de pureza 99%