Learn More
2,1,3-Benzotiadiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10262632 250 mg 250 miligramos
10405312 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10262632
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC09204CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 71605-72-6
Fórmula molecular C7H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 164.182
Número MDL MFCD00457949
Clave InChI GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
Nombre IUPAC 2,1,3-benzotiadiazol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.19
Porcentaje de pureza 97%