Learn More
2-(1,1-Difluoroetil)pirazina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15239756 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15239756 1 g 1 g
15249756 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15239756
Marca: Thermo Scientific Acros 451360010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 111781-49-8
Fórmula molecular C6H6F2N2
Peso molecular (g/mol) 144.12
Clave InChI OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1,1-difluoroethyl pyrazine, 3-1,1-difluoroethyl pyrazine, pyrazine, 2-1,1-difluoroethyl
PubChem CID 19763564
Nombre IUPAC 2-(1,1-difluoroetil)pirazina
SMILES CC(C1=NC=CN=C1)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 1-Difluoroethyl)pyrazine
Punto de ebullición 150.0°C to 152.0°C
Temperatura de inflamación 53°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.