Descripción
- El tampón XT-R es un tampón de regeneración de Strep-Tactin™XT listo para su uso que contiene cloruro de magnesio para el desplazamiento competitivo de la biotina desde el bolsillo de unión de biotina modificado de Strep-Tactin™XT después de la elución de las proteínas de fusión Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™.
- Tenga en cuenta que el tampón XT-R no es aplicable a Strep-Tactin™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ready-to-use |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Protein Purification |
| Forma física | Solution |
| Cantidad | 1 x 250 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Formulación | Solution |
| Grado | Biología molecular |
Para uso exclusivo en investigación.