Learn More
(1S)-(-)-Verbenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-Verbenone |
| Nombre de nota | 94% |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.9700g/mL |
| Punto de ebullición | 227°C to 228°C |
| Temperatura de inflamación | 85°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4950 to 1.497 |
| Mostrar más |