Learn More
(1S)-(-)-beta-pineno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023851
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11424150
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17818.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se emplea en la preparación de productos naturales, como el grandisol y el robustadial. También se aplica como agente para perfumar en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua, 7.061 mg/l a 25°C (est.). Soluble en alcohol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18172-67-3
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.238
Número MDL MFCD00001345
Clave InChI WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Sinónimo --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
Nombre IUPAC (1S,5S)-6,6-dimetil-4-metilidenobiciclo[3.1.1]heptano
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-beta-Pinene
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 164°C to 165°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Turpentine-like
Índice de refracción 1.478
Cantidad 100 mL
Número UN UN2319
Beilstein 2038282
Índice Merck 14,7446
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Rotación óptica −21° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S)-(-)-beta-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane