Learn More
Ácido (1S,3R)-N-BOC-1-aminociclopentano-3-carboxílico, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455672 1 g Frasco de vidrio 1 g
10691232 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361840010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161660-94-2
Fórmula molecular C11H18NO4
Peso molecular (g/mol) 228.27
Número MDL MFCD01320858,MFCD01320857
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Sinónimo 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Punto de fusión 96.1°C
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC (1R,3S)-3-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}ciclopentano-1-carboxilato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo