missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido (1S,3R)-(+)-3-Aminociclopentanecarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7034358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15459535 250 mg 250 miligramos
15449535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15459535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52040.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 71830-07-4
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00211290
Clave InChI MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Sinónimo 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
Nombre IUPAC Ácido (1S,3R)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (1S,3R)-(+)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.