missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1S,2S,3R)-DT-061, MedChemExpress

Código de producto. 16454738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454738 10 mg 10 miligramos
16465556 100 mg 100 miligramos
16417457 5 mg 5 miligramos
16401027 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454738

Marca: Medchem Express HY112929B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (1S,2S,3R)-DT-061 is an enantiomer of DT-061. DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.

(1S,2S,3R)-DT-061 is an enantiomer of DT-061. DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (1S,2S,3R)-DT-061
CAS 1809427-20-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23F3N2O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Peso molecular (g/mol) 520.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.52
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.