Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737227 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155210 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10023573 10 g Frasco de vidrio 10 g
10033673 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10155210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279550025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18680-27-8
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD00077851
Clave InChI MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Sinónimo 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
Nombre IUPAC (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 60°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 06,4145
Condición de rotación específica +8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Rotación específica + 8.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o masa