Learn More
(1S)-10-Alcanforsulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468520 1 g 1 g
11458520 5 g 5 g
11448520 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044361.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 60933-63-3 | C10H17NO3S | 231.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60933-63-3
Fórmula molecular C10H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 231.31
Número MDL MFCD00075611,MFCD00075611,MFCD00151500
Clave InChI SBLUNABTQYDFJM-GMSGAONNSA-N
Sinónimo 1s-10-camphorsulfonamide, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide,7,7-dimethyl-2-oxo-, 1s,4r, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxidanylidene-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1-1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide
PubChem CID 12840037
Nombre IUPAC [(4R)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonamida
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-10-Camphorsulfonamide
Punto de fusión 133°C to 135°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo