Learn More
(1R)-(+)-alfa-Pineno, 98 %, 80 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-184601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133140 100 g Frasco de vidrio 100 g
10496760 250 g Frasco de vidrio 250 g
10406770 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131261000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-70-8
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001346
Clave InChI GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(+)-α-Pinene
Nombre de nota 98% (80+% e.e.)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -62.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Exceso enantiomérico 75% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 146
Fieser 15,201
Índice Merck 14, 7445
Gravedad específica 0.86
Condición de rotación específica +43.50° (20°C neat)
Rotación específica + 43.50
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether
Nombre IUPAC (1R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%,80% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R)-(+)-alpha-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.