Learn More
Ácido (1R,4S)-4-aminociclopent-2-enecarboxílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R, 4S)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid |
| Punto de fusión | 180°C |
| Nombre de nota | 95%, (98% e.e.) |
| CAS | 134003-04-6 |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
| Fórmula molecular | C6H9NO2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (1R,4S)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.