Learn More
Ácido (1R,3S)-3-aminociclopentanecarboxílico, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10202812 1 g Frasco de vidrio 1 g
11955701 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10202812
Marca: Thermo Scientific Acros 362270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71830-08-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71830-08-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Clave InChI MLLSSTJTARJLHK-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1r,3s, 1r,3s---3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, pubchem18731, 1r,3s---3-amino-cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1502035
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 172.1°C
Color De blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.