Learn More
(1R,2R)-N,N-Bis(2-(difenilfosfino)bencil)ciclohexano-1,2-diamina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10656840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
10656840 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10656840
Marca: Thermo Scientific Acros 435112500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-N,N-Bis(2-(Diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine
CAS 174758-63-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Análisis elemental 74.96 to 84.52% C, 3.98 to 4.48% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C44H44N2P2
Número MDL MFCD16618374
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-bis 2-diphenylphosphino benzylamino cyclohexane, 1r,2r-1-n,2-n-bis 2-diphenylphosphanylphenyl methyl cyclo, trans-n,n'-bis 2-diphenylphosphanylbenzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-n1,n2-bis 2-diphenylphosphanyl benzyl cyclohexane-1,2-diamine
Clave InChI OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)NCC2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)NCC5=CC=CC=C5P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-n,2-n-Bis[(2-difenilfossanilfenil)metil]ciclohexano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 662.79
PubChem CID 10909155
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.79
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R)-N,N-Bis(2-(diphenylphosphino)benzyl)cyclohexane-1,2-diamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.