missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa Professional TempTec 332 Thermal Protection Glove
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
ISO cut level: X
Productivity: Good grip on slippery objects, due to the embossed texture.
Guaranteed quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
Thermal protection: Excellent thermal insulation, due to double-knit cotton.
Skin protection: Multi-purpose chemical resistance (acids, aliphatic solvents) increased by the thickness of the material.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Category 3 |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Dark Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Tipo de producto | Neoprene Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | EN388:2212X |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido