Learn More
Tool Steel, AISI M4, T11304, ARMI∣MBH
Descripción
Tool Steel, AISI M4, T11304, Ø38x19mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium/Lead/Tin/Arsenic/Oxygen/Phosphorus/Niobium/Nitrogen/Sulfur/Cobalt/Copper/Nickel/Manganese/Silicon/Carbon/Vanadium/Chromium/Molybdenum/Tungsten/Iron/Boron/Zirconium/Antimony/Aluminium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium 0.0018 %/Lead 0.004 %/Tin 0.005 %/Arsenic 0.0058 %/Oxygen 0.009 %/Phosphorus 0.013 %/Niobium 0.015 %/Nitrogen 0.042 %/Sulfur 0.062 %/Cobalt 0.08 %/Copper 0.104 %/Nickel 0.127 %/Manganese 0.298 %/Silicon 0.6 %/Carbon 1.42 %/Vanadium 3.97 %/Chromium 4.16 %/Molybdenum 5.07 %/Tungsten 5.55 %/Iron 79 %/Boron (0.0012) %/Zirconium (0.0013) %/Antimony (0.005) %/Aluminium (0.01) % |