Learn More
Titanium, Unalloyed, Grade 4, R50700, ARMI∣MBH
Código de producto. 17979894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
17979894 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 17979894
Marca: ARMI/MBH IARMTIG418G
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Unalloyed, Grade 4, R50700, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead/Silicon/Arsenic/Hafnium/Boron/Magnesium/Antimony/Tantalum/Yttrium/Calcium/Chlorine/Vanadium/Zirconium/Cobalt/Molybdenum/Phosphorus/Tungsten/Manganese/Copper/Sulfur/Chromium/Hydrogen/Aluminium/Niobium/Nickel/Nitrogen/Tin/Carbon/Iron/Oxygen/Palladium/Ruthenium/Titanium
CAS 7440-32-6
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lead -30 ppm/Silicon -30 ppm/Arsenic -20 ppm/Hafnium -20 ppm/Boron -10 ppm/Magnesium -10 ppm/Antimony -7 ppm/Tantalum -7 ppm/Yttrium -7 ppm/Calcium -2 ppm/Chlorine -1 ppm/Vanadium 0.0005 %/Zirconium 0.0005 %/Cobalt 0.0006 %/Molybdenum 0.0007 %/Phosphorus 0.001 %/Tungsten 0.001 %/Manganese 0.0011 %/Copper 0.0012 %/Sulfur 0.0014 %/Chromium 0.0017 %/Hydrogen 0.0019 %/Aluminium 0.002 %/Niobium 0.002 %/Nickel 0.0023 %/Nitrogen 0.003 %/Tin 0.019 %/Carbon 0.053 %/Iron 0.164 %/Oxygen 0.34 %/Palladium (<50) ppm/Ruthenium (<50) ppm/Titanium (99.5) %