Learn More
Alloy Steel, High Manganese, ARMI∣MBH
Código de producto. 17947844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
17947844 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 17947844
Marca: ARMI/MBH MBH14X MN1 AL
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, High Manganese, Ø38x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum/Vanadium/Titanium/Tin/Phosphorus/Nitrogen/Niobium/Aluminium/Copper/Molybdenum/Carbon/Nickel/Silicon/Chromium/Manganese
CAS 7439-89-6
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tantalum 0.007 %/Vanadium 0.025 %/Titanium 0.035 %/Tin 0.04 %/Phosphorus 0.05 %/Nitrogen 0.06 %/Niobium 0.1 %/Aluminium 0.2 %/Copper 0.2 %/Molybdenum 0.5 %/Carbon 0.57 %/Nickel 0.7 %/Silicon 0.9 %/Chromium 1.3 %/Manganese 22 %