Learn More
Abnova™ Sonda FISH 1p36.33/CEN1p
Código de producto. 16003025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16003025 200 μl 200 microlitros
16093015 100 μl 100 microlitros
2 options
Código de producto. 16003025
Marca: Abnova™ FG0027.200uL
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 μL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte FITC, Rojo Texas
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 1p36.33, 1p13.3
Sonda 1p36.33, CEN1p
Tipo de producto Sonda FISH 1p36.33/CEN1p
Cantidad 200 μl