Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™ Sepharose™
Código de producto. 12886436 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,2 mL
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12886436 1 ml 1 ml
12836446 0,2 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12886436 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21202001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La columna Strep-Tactin™ Sepharose™ es una columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Las columnas Strep-Tactin™ Sepharose™ contienen agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
  • Debido a la baja concentración de agarosa, es especialmente adecuada para proteínas grandes, especialmente si la afinidad con Strep-Tactin™XT 4Flow™ es demasiado alta.
  • El polímero de malla ancha permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED. 
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 ml
Para uso exclusivo en investigación.