Learn More
Fluvoxamine.maleate, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Código de producto. 30464154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464154 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464154 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLV1796MA1LM
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Fluvoxamine.maleate, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Nombres de analitos o componentes Fluvoxamine maleate
Condiciones de envío Ice Pk. (-20°C)
Fórmula molecular C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 434.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1665 g/mol