missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX Certiprep 1ML Ethanol, 2,000 µg/mL

Marca:  SPEX Certiprep S-1885-W2K


1ML Ethanol, 2,000 µg/mL

Código de producto. 16369237

  • 126.00€ / 1 ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Custom std in water

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A

Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.

Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.