Learn More
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance), LoGiCal
Código de producto. 30462057
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 30462057
Marca: LoGiCal LGCAMP0300.0011
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Hemihydrate
CAS 35380-71-3
Nombres de analitos o componentes Estradiol Hemihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C18 H24 O2 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Estradiol Benzoate Imp. A (EP), Estradiol Valerate Imp. A (EP), Estriol Imp. D (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
SMILES O.C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O.C[C@]56 CC[C@H]7 [C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5 CC[C@@H]6 O
Nombre IUPAC (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol;hydrate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 562.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.3658 g/mol