Learn More
SPEX Certiprep 1ML 1,4-Dioxane, 1,000 µg/mL Organic Standard
Marca:  SPEX Certiprep S-1715-ETOH
1ML 1,4-Dioxane, 1,000 µg/mL Organic Standard
Código de producto. 16329227
  • 99.54€ / 1 ml
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, 1,4-dioxane