Learn More
Xylazine-d6 Hydrochloride, TRC
Código de producto. 30449085
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30449085
Marca: Toronto Research Chemicals TRCX7480021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylazine-d6 Hydrochloride
CAS 1795020-86-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 D6 H10 N2 S . H Cl
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[2,6-(Dimethyl-d6)phenyl]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine Hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine-d6 Hydrochloride, 2-[2,6-(Dimethyl-d6)phenylamino]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine Hydrochloride, BAY-Va 1470-d6, Celactal-d6, Narcosyl-d6, Rompun-d6, Xylapan-d6, Xylasol-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-[2,6-bis(trideuteriomethyl)phenyl]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 262.832
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.118
Porcentaje de pureza >95